missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hojas de metal de oro, Fisher Chemical

Catalog Number 11472624
Click to view available options
Cantidad:
25 Leaves
Envase:
Recipiente de plástico
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Color Ámbar
CAS 7440-57-5
Punto de fusión 1065°C
Punto de ebullición 2800°C
Fórmula molecular Au
Número MDL MFCD00003436
Cantidad 25 Leaves
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nombre IUPAC gold
Peso molecular (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.97g/mol
Envase Recipiente de plástico
Formulario Sólido
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'