Learn More
Ácido glicólico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510276
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
79-14-1
C2H4O3
76.051
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
757
CHEBI:17497
ácido 2-hidroxiacético
C(C(=O)O)O
79-14-1
C2H4O3
76.051
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
757
CHEBI:17497
ácido 2-hidroxiacético
C(C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glycolic acid
Punto de fusión De 72,0 °C a 80,0 °C
Punto de ebullición 100,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HOCH2CO2H
Beilstein 03, 228
Índice Merck 15, 4534
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.04
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación >300 °C
Espectro infrarrojo Conforme a Ref
Envase Frasco de vidrio
Forma física Cristales adherentes
Presión de vapor Presión de vapor:8,1 mmHg a 80 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycolic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-hydroxy-acetic acid