Learn More
Glicina, 98 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598382
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
La glicina, n.º de CAS 56-40-6, es una formulación purificada del aminoácido, glicina, (ácido aminoacético) que se utiliza en la síntesis de varios compuestos, entre ellos la creatinina, las purinas y las porfirinas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La glicina es un ácido esencial que se puede utilizar para la síntesis de creatina, purinas y porfirinas
  • Soluble en agua; tiene un pH de ∼=5,5-6,5 en solución
  • La glicina es un neurotransmisor inhibidor que regula la actividad de los receptores NMDA y afecta la actividad neuronal
Aplicaciones
  • La glicina también se puede utilizar para mantener la presión osmótica o como componente de otros tampones de biología molecular que dependen de iones
  • La glicina se utiliza en biología molecular como un componente de tampón para la electroforesis en gel; la capacidad de la glicina para adoptar una carga negativa a un pH superior lo hace ideal para separar las proteínas en la capa de apilamiento
  • Diseñado para aplicaciones de bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión 233°C
Arsénico (As) 3ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (5% Aqueous Solution)
Color De incoloro a amarillo
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal H2NCH2CO2H
Beilstein 04, 333
Fieser 1412
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 2 hrs)
Índice Merck 15, 4526
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.1% max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥97.5% (Total Base)
Grado Extra puro
Densidad 1.5950g/mL
Cantidad 250 g
Forma física Líquido