Learn More
Glycerol, puriss., Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC., Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Catalog Number 15601480
Click to view available options
Cantidad:
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propano-1,2,3-triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propano-1,2,3-triol
OCC(O)CO
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E422, anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glycerol
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Punto de fusión 18°C
Color Incolora
Densidad 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Punto de ebullición 290°C
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Residuos de ignición ≤0.01% (as SO4)
Punto de ignición 698°F
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción n20/D 1.474(lit.)
Cantidad 4 x 5 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densidad del vapor 3.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor 1mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0% (calc. on H2O free substance)
Grado puriss.
Forma física Líquido