Learn More
Glycerin, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Catalog Number p-5391111
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propano-1,2,3-triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propano-1,2,3-triol
OCC(O)CO
Nombre del producto químico o material Glycerin
Temperatura de inflamación 199.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1L = 1.26kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.1
Grado Multicomponente/USP