Learn More
Dialdehído glutárico, grado de microscopía electrónica, solución de 25 % en agua, purificado, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 233280250
Detalles adicionales : CAS : 111-30-8 Peso : 0.02650kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Glutaric dialdehyde, electron microscopy grade | |
111-30-8,7732-18-5 | |
1.0600g/mL | |
101°C | |
C5H8O2 | |
OHC(CH2)3CHO | |
25 mL | |
01,411 | |
15, 4508 | |
Solubility in water: soluble | |
O=CCCCC=O | |
100.12 | |
CHEBI:64276 | |
25 to 27 wt% | |
Solución |
Purified | |
-5.0°C | |
3.1 to 4.5 (25°C) | |
Frasco de vidrio | |
1.373 | |
MFCD00007025 | |
01, 776 | |
1.06 | |
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde | |
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N | |
glutaraldehído | |
3485 | |
100.12 | |
E.M. |
Seguridad y manipulación
- Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.