Learn More
Glutaraldehído 25 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11448900
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
111-30-8
C5H8O2
100.12
MFCD00007025
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
3485
CHEBI:64276
pentanedial
O=CCCCC=O
111-30-8
C5H8O2
100.12
MFCD00007025
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
3485
CHEBI:64276
pentanedial
O=CCCCC=O
Glutaraldehyde is used for cross-linking proteins and polyhydroxy materials. Also used as a fixative for tissues and as an amine-reactive homobifunctional crosslinker. It is also used in coupling reaction of biotin hydrazides to nucleic acids which is useful for conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA and for stabilization ofproteins on agarose beads,activation of polystyrene and glass, for immobilization of antibodies and antigens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glutaraldehído se utiliza para proteínas de entrecruzamiento y materiales polihidroxi. También se utiliza como fijador para tejidos y como entrecruzador homobifuncional reactivo a aminas y como desinfectante para equipos médicos. También se utiliza en la reacción de acoplamiento de las hidrazidas de biotina a los ácidos nucleicos, que es útil para conjugar hidrazidas fluorescentes e hidroxilaminas con el ADN y para la estabilización de proteínas en gránulos de agarosa, la activación de poliestireno y vidrio, y la inmovilización de anticuerpos y antígenos. Es un desinfectante que es rápidamente eficaz contra las formas vegetativas de bacterias grampositivas y gramnegativas.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, benceno, éter, acetona, diclorometano, etilacetato, isopropanol, n-hexano y tolueno.
Notas
Sensible al calor y al aire. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glutaraldehyde
Densidad 1.062
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.25
Fórmula lineal OHC(CH2)3CHO
Índice de refracción 1.373
Cantidad 100 mL
Número UN UN2922
Beilstein 605390
Índice Merck 14,4472
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,benzene,ether,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solución acuosa al 25 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaraldehyde, 25% aq. soln.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .