Learn More
Plas Labs™ Cámara anaeróbica para caja de guantes 855-ACB
Controle manualmente la atmósfera cuando trabaje con materiales sensibles al oxígeno en esta caja de guantes. La cámara anaeróbica para caja de guantes 855-ACB Plas Labs™ utiliza un calentador de catalizador para reducir cualquier rastro que entre, desde oxígeno hasta vapor de agua.
Marca: Plas Labs™ 855-ACB/EXP
Descripción
- Garantía estándar de 24 meses (no aplicable a guantes y consumibles)
- Parte superior de acrílico transparente formada de una pieza
- Las desconexiones rápidas autosellantes permiten al operario cambiar el tren de secado sin perturbar la atmósfera interna
- Fondo blanco termoestable moldeado a juego
- Indicador de vacío ajustable en la cámara de transferencia
- Dos bombas de presión de vacío, una para la cámara de transferencia y el tren de secado
- Cuatro válvulas de llave de paso esmerilada para purga
- El tren de secado incluye recipientes de policarbonato que contienen DesiSphere™
- La puerta interior de la cámara de transferencia se abre automáticamente cuando se neutralizan las presiones entre la cámara principal y la cámara de transferencia
- Todos los controles están iluminados
- La cámara de transferencia tiene una longitud de 30,48 cm (12 pulg) y un diámetro interno (D.I.) de 27,94 cm (11 pulg)
- Sistema de luz brillante (garantía de la lámpara de 40 000 horas)
- Regleta de conexiones eléctricas; U.L. Aprobado por CSA, calidad hospitalaria con cuatro salidas
- Guantes ambidiestros de hypalon blancos
- Todas las abrazaderas son ajustables para compensar el desgaste
Especificaciones
119 cm | |
107 cm | |
60 Hz | |
1157 L | |
193 cm |
97 cm | |
79 cm | |
120 V | |
135 kg | |
152 cm |