Description
Pesada de polvos• Forma cúbica facilitando las manipulaciones sobre la balanza
• Aplicación: pesada de productos tóxicos, amianto..
• Construcción
• Diferencia de presión máxima en el interior de la cámara: 15 mbar
• Sistema de abertura automática de la puerta cuando las presiones de la camara de la transferencia y de la cámara están al equilibrio. Válvula de compensación de presión regulable para compensar las fluctuaciones ligadas a las manipulaciones
• Filtro molecular de carbón activo para la adsorpción de los vapores químicos
• Equipos internos
• Guantes Hypalon, excelente compatibilidad química y resistencia a los UV
• Caja de guantes