Learn More
Thermo Scientific™ Detector de fugas de gases GLD Pro
Localice e identifique fugas de gases rápidamente en los instrumentos para GC con el detector de fugas de gases Thermo Scientific™ GLD Pro.
Marca: Thermo Scientific™ 66002-001
Detalles adicionales : Peso : 3.62870kg
Descripción
Detecte e identifique escapes de gases rápidamente con el detector de fugas de gases Thermo Scientific™ GLD Pro. Diseñado específicamente para su uso con sistemas de GC, detecta pequeñas fugas de una gran variedad de gases de laboratorio. Este detector portátil y fácil de usar cuenta con alarmas visuales y sonoras, y utiliza una pantalla ligera LED para indicar la intensidad de la fuga. El detector de sonda pequeña está diseñado para alcanzar ubicaciones difíciles y reducidas.
Información del producto adicional- Interruptor de pulsación de encendido/apagado
- Botón de pulsación de función cero
- Apagado automático (cinco minutos)
- Batería recargable (hasta seis horas de funcionamiento)
- Maletín de almacenamiento duradero
- Soporte de sonda
- Un año de garantía
Especificaciones
GC | |
Sistemas de cromatografía de gases | |
Detector de fugas de gases GLD Pro; apagado automático; batería recargable de 6 horas | |
Detector de fugas de gases |