Learn More
Cole-Parmer™ Micro-embudos de pesaje de vidrio
Garantice la transferencia completa de las muestras a los matraces volumétricos con estos embudos de pesaje de vidrio de borosilicato reutilizables. Los micro-embudos de pesaje de vidrio Cole-Parmer™ son planos en un lado para que pueda estabilizarlos.
Marca: Cole-Parmer™ 34700-00
Detalles adicionales : Peso : 0.06480kg
Descripción
El tamaño del micro-embudo se adapta a las placas de micropocillos.Especificaciones
Embudo de pesaje | |
Vidrio de borosilicato | |
Transferencia de muestras a matraces volumétricos |