Learn More
Rogo Sampaic™ Pipeta aforada de vidrio
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Rogo Sampaic™ Class B Glass Volumetric Pipettes are manufactured from clear soda lime glass.
Marca: Rogo Sampaic™ DGG005
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Con graduaciones en ámbar vitrificado
- Con perilla de seguridad
Especificaciones
Sí | |
B | |
Marrón | |
Amarillo | |
455 mm |
0,1 ml | |
Sí | |
0,1 ml | |
20 ml |