Learn More
Fisherbrand™ Recipiente de vidrio para trituradora de tejidos de PTFE
Se utiliza con cabezal de émbolo para homogeneizar el material de tejido. El recipiente de vidrio del triturador de tejidos de PTFE está fabricado con vidrio de borosilicato.
40.85€ - 69.50€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí (individualmente) |
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
Tipo de producto | Homogeneizador triturador de tejidos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10075911
|
Fisherbrand™
|
2mL | 120mm |
40.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10299651
|
Fisherbrand™
|
5 ml | 135mm |
47.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10768992
|
Fisherbrand™
|
15mL | 155mm |
47.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10669922
|
Fisherbrand™
|
30 ml | 175mm |
56.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10331592
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 195mm |
69.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Vidrio de borosilicato de precisión
- Ultra puro, sin riesgo de contaminación
- Espacio de separación estándar de 0.15 a 0.25 mm
- Los volúmenes indicados son los volúmenes de trabajo con el émbolo acoplado
Especificaciones
1 unidad | |
Transparente | |
Homogeneizador triturador de tejidos | |
Triturador de tejidos/homogeneizador, émbolo serrado o plano de PTFE |
Sí (individualmente) | |
Vidrio | |
Reducción del tamaño de partículas |