Learn More
Heidolph instruments Juego de vidrio con revestimiento G5
Condensador de hielo seco para disolventes con punto de ebullición bajo con revestimiento de plástico transparente para mayor seguridad que es ideal para la mayoría de los laboratorios científicos, de investigación y de otro tipo.
Marca:  Heidolph instruments 513-00510-00
Código de producto. 10117561
  • 2330.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
    • Conjunto de instrumental de vidrio para rotavapores Hei-VAP
    • Condensador de hielo seco para disolventes con punto de ebullición bajo
    • Con revestimiento de plástico transparente para mayor seguridad
    • Todos los conjuntos de instrumental de vidrio cuentan con rosca GL 10; la conexión al tubo de entrada es posible gracias a un racor roscado
    • El conjunto de instrumental de vidrio incluye un matraz de evaporación de 1000 ml y un matraz receptor de 1000 ml
    • Para su uso con LABOROTA 4000/4001 eficiente, LABOROTA 4010/4011 digital, LABOROTA 4002/4003 de control, LABOROTA 4002/4003 control VARIO
Especificaciones
Especificaciones
115/230 VAC
Evaporador rotatorio
LABOROTA 4000/4001 Efficient, LABOROTA 4010/4011 Digital, LABOROTA 4002/4003 Control, ABOROTA 4002/4003 Control Vario