Learn More
Hamilton™ Electrodo de laboratorio Polilyte
Sin mantenimiento con la precisión y estabilidad que necesitan los electrodos de laboratorio. Los electrodos de laboratorio Hamilton™ Polilyte son fáciles de usar y se pueden aplicar de manera universal.
Marca:  Hamilton™ 238403
Detalles adicionales : Peso : 0.12960kg
Código de producto. 10667645
  • 229.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Número de serie, certificado
  • Adecuado para mediciones en emulsiones y suspensiones
  • Gracias al Single Pore, la obstrucción de la unión de líquidos es prácticamente imposible
Especificaciones
Especificaciones
Polilyte Lab
12 mm
Vidrio
S7
120 mm