Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH de vidrio
Electrodo electrolítico de gel para carne, queso, fruta, pasta, pan que tiene una vida útil más larga que un electrodo convencional.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10528kg
Código de producto. 11736209
  • 135.68€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Electrodo electrolítico de gel para carne, queso, fruta, pasta, pan
  • Vida útil más prolongada que la de un electrodo convencional
  • 6 mm de diámetro
  • Punta Aguda
  • Estructura de vidrio en el cabezal S7
  • 12 mm x 90 mm
Especificaciones
Especificaciones
12 mm
Electrodo de pH
90 mm
Vidrio
Certificados
Ver productos accesorios