Learn More
Fisherbrand™ Pipetas Pasteur de vidrio sodocálcico
Las pipetas Pasteur están destinadas a un solo uso en laboratorios de microbiología y serología.
73.00€ - 161.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio Cal-Soda |
Para utilizar con (aplicación) | Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio, líquidos de pipeteo, dosificación gota a gota de líquidos y reactivos, distribución de cantidades de líquidos calentados |
Cantidad | 1000/paq. |
Volumen (imperial) | 0,07 oz |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Tipo | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Tipo | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11546963
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Sin tapón de algodón | Punta standard |
76.95€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11506973
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Con tapón de algodón | Punta estándar |
161.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11566963
|
Fisherbrand™
|
230 mm | Sin tapón de algodón | Punta standard |
73.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11765098
|
Fisherbrand™
|
230 mm | Con tapón de algodón | Punta estándar |
131.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11755108
|
Fisherbrand™
|
270 mm | Sin tapón de algodón | Punta estándar |
144.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11795098
|
Fisherbrand™
|
270 mm | Con tapón de algodón | Punta standard |
144.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11775098
|
Fisherbrand™
|
230 mm | Sin tapón de algodón | Punta cerrada (aplicaciones especiales) |
80.15€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11785098
|
Fisherbrand™
|
230 mm | Con tapón de algodón | Punta cerrada (aplicaciones especiales) |
109.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las pipetas Pasteur de vidrio cal-soda son una buena alternativa a las pipetas de plástico
- Conforme a la norma ISO 7712
- Pipetas Pasteur con punta corta o larga extendida y fina (150, 230 mm y 270 mm)
- Pipetas Pasteur con y sin tapón de algodón
- El volumen de llenado es de aprox. 2 mL
- ideal para su uso con pipetas Fisherbrand
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio, líquidos de pipeteo, dosificación gota a gota de líquidos y reactivos, distribución de cantidades de líquidos calentados | |
0,07 oz | |
Sí |
Vidrio Cal-Soda | |
1000/paq. | |
2 mL | |
Pipetas Fisherbrand |