Learn More
Kinematica™ Vidrio MBA 250
Para la mezcla, dispersión, homogenización, emulsión y reducción de tamaño de materiales que se pueden cortar.
Marca:  Kinematica™ 36050005
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11960359
  • 376.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con mezcladores MB 550.
  • Los dos cojinetes de bolas de acero inoxidable están sellados dos veces cada uno.
  • Acoplamiento silencioso y resistente con amortiguadores.
  • Las hojas, el sellado y los amortiguadores se pueden intercambiar fácilmente.
  • Cuatro cuchillas de alta calidad diseñadas para una mezcla óptima.
  • Generalmente adecuado para procesamiento intensivo y rápido.
Información de órdenes
dimCapacityMetric
Especificaciones
Especificaciones
Accesorio de cabezal de mezcla
Vidrio de borosilicato
Mezclador MB 550
125 mL
Consta de junta y cabezal de cuchilla
1 unidad
Certificados
Ver productos accesorios