Learn More
Sartorius™ Embudos de vidrio
Utilícelos con conjuntos de soporte de filtros para vacío de vidrio. Los embudos de vidrio Sartorius™ están fabricados con vidrio de borosilicato de alta calidad. Disponibles en capacidades 30, 250 y 400 ml.
92.00€ - 200.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Filtración con juegos de soporte de filtro de vidrio en vacío. |
Tipo de producto | Embudo de vidrio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10440873
|
Sartorius™
6980198 |
400 ml |
200.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10342262
|
Sartorius™
6980119 |
250 ml |
175.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10273491
|
Sartorius™
6980115 |
30 ml |
92.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Available in three sizes for use with various filter sizes and filtration applications
- Constructed of autoclavable borosilicate glass
- For use in glass vacuum filter holder assemblies
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Filtración con juegos de soporte de filtro de vidrio en vacío. | |
Embudo de vidrio |