Learn More
Merck Embudo de vidrio para filtración en vacío
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
250.00€ - 432.00€
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) | 47 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15869512
|
Merck
XX1014704 |
300 mL | Tapón de vidrio esmerilado |
250.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15884156
|
Merck
XX1014707 |
1 l | Tapón de vidrio esmerilado |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15885654
|
Merck
XX1014724 |
300 ml | De PTFE acolchado |
270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Diámetro: 47 mmEspecificaciones
47 mm | |
Transparente |