Learn More
Brady™ Bloqueo de cable original de nailon relleno de vidrio
El sistema de bloqueo por cable original patentado de Brady es perfecto para situaciones de bloqueo difíciles, como válvulas con volante grandes o dispositivos de gran tamaño.
72.95€
Especificaciones
Tipo de producto | Bloqueo de cable original |
---|---|
Material | Nailon relleno de vidrio |
Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
Descripción | Bloqueo de cable original |
Diámetro de la argolla (imperial) | 0.31 in. |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11771845
|
Brady™
045191 |
Azul |
72.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11781845
|
Brady™
045192 |
Amarillo |
72.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Dispositivos de bloqueo por cable
- El sistema de bloqueo por cable original patentado de Brady es perfecto para situaciones de bloqueo difíciles, como válvulas con volante grandes o dispositivos de gran tamaño. El cuerpo está fabricado en nailon modificado por impacto. Se suministra con 1,8 m de cable de acero galvanizado (3,2 mm de diámetro exterior)
Especificaciones
Bloqueo de cable original | |
OSHA 1910.147 | |
0.31 in. | |
27.94 x 76.20 x 165.10 mm | |
Lockout Tagout | |
182,7 mm | |
1 unidad | |
72 mm |
Nailon relleno de vidrio | |
Bloqueo de cable original | |
8 mm | |
72,00 x 182,70 mm | |
6.5 in. | |
Acero galvanizado | |
3 in. |