Learn More
DWK Life Sciences Conectores de nailon reforzado con fibra de vidrio Kimble™ con juntas de PTFE
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
26.20€ - 40.95€
Especificaciones
Material | Nailon |
---|---|
Tipo de producto | de semicelda |
Para utilizar con (aplicación) | Para conectar trampas de rotavapores estándar a viales |
Incluye | Juntas PTFE |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11892933
|
DWK Life Sciences
747205-1820 |
De 18-400 a 20-400 |
40.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11882933
|
DWK Life Sciences
747205-1520 |
De 15-425 a 20-400 |
39.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17751088
|
DWK Life Sciences
747205-1320 |
De 13-425 a 20-400 |
26.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15389796
|
DWK Life Sciences
747205-1315 |
De 13-425 a 15-425 |
26.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11802943
|
DWK Life Sciences
747205-2020 |
De 20-400 a 20-400 |
40.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
- Blue glass-filled nylon
- For use to 150°C
Especificaciones
Nailon | |
de semicelda | |
Para conectar trampas de rotavapores estándar a viales | |
Juntas PTFE |