Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación recubierta de vidrio
Se utiliza con medios muy abrasivos que pueden erosionar el PTFE. La barra agitadora magnética recubierta de vidrio es cilíndrica para una amplia variedad de usos.
Marca: Fisherbrand™
17.71 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21637" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Utilícelo con medios muy abrasivos que puedan erosionar el PTFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
5mm | |
Transparente | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Cilíndrico |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en vidrio | |
5/Paq. | |
Sí | |
6mm |