Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación recubierta de vidrio
Se utiliza con medios muy abrasivos que pueden erosionar el PTFE. La barra agitadora magnética recubierta de vidrio es cilíndrica para una amplia variedad de usos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Utilícelo con medios muy abrasivos que puedan erosionar el PTFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
8 mm | |
Transparente | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Cilíndrico |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en vidrio | |
5/Paq. | |
Sí | |
45 mm |