Learn More
Eppendorf™ Cubeta de vidrio
Diseñado para una gran variedad de aplicaciones
89.25€ - 565.00€
Especificaciones
Tipo | Cubeta |
---|---|
Material | Vidrio |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro |
Anchura (métrico) | 10mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15254566
|
Eppendorf™
4001100004 |
Modelo: 4001, vidrio óptico especial |
89.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15284566
|
Eppendorf™
4011100002 |
Modelo: 4011, semimicro |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15204576
|
Eppendorf™
4052102001 |
Modelo: 4052, flujo |
565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Composición de vidrio óptico
- Disponible en una variedad de modelos y tamaños
Especificaciones
Cubeta | |
1 unidad | |
10mm |
Vidrio | |
Espectrofotómetro | |
Espectroscopia |