Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación cónico de vidrio con llave de PTFE
Fabricado con vidrio de borosilicato y con certificación ISO 4800. El embudo de separación cónico de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ se suministra con un tapón de plástico y vidrio. Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o vidrio.
en la oferta - 116.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
Cantidad | 1PK |
Llaves de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Material del tope | Vidrio, plástico |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Número de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Número de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11502792
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 29/32 |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11572782
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 19/26 |
66.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11582782
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 24/29 |
80.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11592782
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 24/29 |
91.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11562782
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 19/26 |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y con certificación ISO 4800. El embudo de separación cónico de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ se suministra con un tapón de plástico y vidrio. Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o vidrio.
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Con certificación ISO 4800
- Se suministra con un tapón de cristal y plástico
- Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o vidrio
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
1PK | |
Vidrio, plástico |
ISO 4800 | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Embudo de separación |