Learn More
Pohli™ Garrafa de vidrio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 l
Descripción
- Garrafa de vidrio cilíndrica de 25 l (vidrio flint)
- Rosca DIN 70 a prueba de manipulación
- El tapón se vende por separado
- 5,2 kg/unidad
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 315 mm |
Altura (métrico) | 510 mm |
Capacidad (métrico) | 25 l |
Material | Vidrio Flint |
Peso (métrico) | 5,2 kg |
Tamaño de rosca (métrico) | DIN 70 |
Debido a la enfermedad del vidrio, puede ocurrir que se forme una corteza en la superficie del interior de las garrafas. La humedad durante el almacenamiento hace que las sales se hidraten y se separen del vidrio. Al reducirse la humedad relativamente, estas sales hidratadas pueden formar una corteza en la superficie. Estas sales son carbonato de sodio, carbonato de calcio y dióxido de silicio. Por lo tanto, recomendamos lavar las garrafas antes de llenarlas.