Learn More
BUCHI Glass Bulb Tube Ends
191.00€ - 244.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12810723
|
BUCHI
037101 |
5 ml |
244.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10477053
|
BUCHI
037104 |
20 ml |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Extremo del tubo de perilla | |
Vidrio |