Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de vidrio graduado azul con tapón de polietileno
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno y graduación azul se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca: Hirschmann™ 2820160
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
10 ml | |
90 mm | |
Esmerilado estándar NS 7/16 | |
Sí |
Polietileno | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
±0,025 ml | |
±0,025 ml | |
A |