Learn More
Equip Labo™ Banco de vidrio
Marca:  Equip Labo™ 8666
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12517896
  • 855.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
12 meses
750 mm
120 cm
Vidrio
Banco
130 kg
150 mm