Learn More
Sartorius™ Glass Bell Jar
408.00€ - 2040.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Campana |
---|---|
Material | Vidrio |
Forma | Bell |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10114321
|
Sartorius™
YAW04 |
Pesas de 10 kg |
1430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10104321
|
Sartorius™
YAW01 |
Pesas de 1 g a 50 g |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10012191
|
Sartorius™
YAW02 |
Pesas de 100 g a 1 kg |
920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10747232
|
Sartorius™
YAW00 |
Pesas de 1 mg a 5 g |
408.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10614102
|
Sartorius™
YAW05 |
Pesas de 20 kg |
1630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10174361
|
Sartorius™
YAW06 |
Pesas de 50 kg |
2040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10022191
|
Sartorius™
YAW03 |
Pesas de 2 kg a 5 kg |
1330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Campana | |
Vidrio | |
Bell | |
1 unidad |