Learn More
RETSCH Gránulos de vidrio para molino
Para su uso con molinos mezcladores Retsch MM 200
Marca: RETSCH 22.222.0003
74.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23265" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45720kg
Descripción
- Perfectas para la interrupción de células biológicas
Especificaciones
Gránulos | |
Entre 0,50 y 0,75 mm | |
500 g |
Vidrio | |
Molino mezclador MM 200 |