Learn More
RETSCH Gránulos de vidrio para molino
Para su uso con molinos mezcladores Retsch MM 200
Marca: RETSCH 22.222.0005
Detalles adicionales : Peso : 0.46080kg
Descripción
- Perfectas para la interrupción de células biológicas
Especificaciones
Gránulos | |
Entre 1 y 1,5 mm | |
500 g |
Vidrio | |
Molino mezclador MM 200 |