Learn More
Fisherbrand™ Gránulos de vidrio para esterilizadores de microgránulos
Esferas de vidrio adicionales, 1000 g
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Las esferas de vidrio adicionales reemplazan el suministro incluido de esferas de vidrio
- Diámetro: 3 mm
Especificaciones
3 mm | |
Esterilización | |
Esferas de vidrio adicionales | |
32 oz | |
Vidrio |
1000 g | |
Esterilizadores de microesferas Fisherbrand | |
Accesorio | |
1000 g |