Learn More
MP Biomedicals™ Gránulos de vidrio
Contienen reactivos de repuesto para ejecutar todos los kits de prueba SafTest™.
Marca: MP Biomedicals™ 07DP1070
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para usar con el analizador SafTest
- Se usan con los seis kits de pruebas SafTest
- Adecuados para todos los criterio de valoración de cada prueba
- Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
- Método de detección: Fotómetro bicromático
- Área de aplicación: Degradación del aceite/grasa
Especificaciones
Vidrio | |
Un tubo (gránulos de tamaño de 5 mm) |