Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Agitador GL 45, Materiales utilizados: PP / PTFE / PEEK / Acero inoxidable
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Descripción
El agitador está indicado para los más sencillos procesos de mezcla. La varilla agitadora se puede ajustar en la posición óptima para los frascos DURAN™ GL 45 de 500 o 1000 ml. Se puede utilizar con agitadores magnéticos estándar hasta con un máximo de 500 rpm. Se obtiene una mezcla notablemente mejor frente a las varillas agitadoras magnéticas estándar. El conector de dos puertos GL 14 es compatible con los sistemas de conexión modulares DURAN™; los tubos de diámetros de entre 1,6 mm a 6,0 mm se pueden utilizar para añadir o extraer líquido o gas. Totalmente esterilizable en autoclave. Las partes en contacto con el medio cumplen con los requisitos de la FDA. Disponible con o sin frasco.
- La varilla agitadora se puede ajustar en la posición óptima para frascos DURAN™ GL 45 de 500 o 1000 ml
- Compatible con tubos semirrígidos de diámetro exterior de 1,6 a 6,0 mm para la adición o extracción de líquidos o gas
- Se utiliza con agitadores magnéticos estándar de hasta 500 rpm y permite una mezcla claramente mejorada
- Totalmente compatible con los sistemas conectores DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Descripción | Agitador GL 45, incl. Frascos DURAN GL 45 de 500 ml , agitador magnético plegable y tapón GL 45 de PP con 2 puertos GL 14, 2 tapones GL 14 de PBT rojos |
Para utilizar con (aplicación) | Biorreactor simple, de bajo coste; agitador sencillo de flujo continuo; mezcla de líquidos;muestras o reactivos; fotobiorreactor |
Material | Polipropileno, PTFE, PEEK, acero inoxidable, PTFE, PEEK, Stainless Steel |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |