Learn More
Reactivo T de Girard, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776729
21.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123-46-6
C5H14ClN3O
167.64
MFCD00012009
YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
girard's reagent t, girard reagent t, girard t reagent, girards reagent t, betaine hydrazide hydrochloride, unii-oo3mf0us46, trimethylaminoacetohydrazide chloride, carbazoylmethyltrimetylammonium chloride, trimethylacethydrazide ammonium chloride, trimethylammonium chloride acethydrazide
67156
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123-46-6
C5H14ClN3O
167.64
MFCD00012009
YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
girard's reagent t, girard reagent t, girard t reagent, girards reagent t, betaine hydrazide hydrochloride, unii-oo3mf0us46, trimethylaminoacetohydrazide chloride, carbazoylmethyltrimetylammonium chloride, trimethylacethydrazide ammonium chloride, trimethylammonium chloride acethydrazide
67156
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Girard's Reagent T
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl
Fieser 01,410
Índice Merck 15, 4465
Nombre IUPAC (2-hidrazinil-2-oxoetil)-trimetilazanium; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g