Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN Neo™
Ofrecen un excelente equilibrio entre comodidad y precisión de destino. Las pipetas multicanal Gilson™ PIPETMAN Neo™ se han diseñado para aplicar la misma presión en cada pistón, con el objetivo de garantizar niveles de volumen coherentes en todos los canales.
599.00€ - 722.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Línea de productos | Pipetman™ Neo™ |
Tipo | Pipeta multicanal |
Garantía | 1 año |
Código de producto | Marca | Modelo | Número de canales | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Número de canales | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12336122
|
Gilson™
F14402 |
P12 x 20N | 12 | De 2 a 20 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10773686
|
Gilson™
F14401 |
P8 x 20N | 8 | De 2 a 20 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11992068
|
Gilson™
F14403 |
P8 x 200N | 8 | De 20 a 200 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10554485
|
Gilson™
F14404 |
P12 x 200N | 12 | De 20 a 200 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Expulsor de puntas fácil de quitar con pieza inferior esterilizable en autoclave
- Diseño interno que aplica la misma presión en cada pistón para garantizar niveles de volumen uniformes en todos los canales
- La empuñadura PVDF minimiza el efecto de calentamiento de la mano durante el pipeteo y es resistente a productos químicos agresivos
- El Gilson Trident y el espaciador exclusivo crean una expulsión escalonada que permite la expulsión de puntas en pasos, por lo que se reduce la fuerza necesaria para expulsarlas
- Soporte de punta único que permite una fijación segura de la mayoría de marcas de puntas
- Disponible en modelos de 8 y 12 canales
Información de órdenes
Programa de actualización disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Autoclavable | |
Pipetman™ Neo™ | |
Pipeta multicanal | |
1 año |