Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ L
Nueva pipeta multicanal ligera con cierre de volumen que se ha diseñado para adaptarse a la mano de forma natural.
Marca:  Gilson™ FA10012
993.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21925" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13286828
  • 1080.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El sistema patentado de bloqueo de volumen Gilson garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen durante el pipeteo. –
  • El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos.
  • El mango rediseñado se adapta de forma natural a tu mano, independientemente del tamaño.
  • El diseño interno único aplica una presión uniforme, igual desde cualquier lado de la pipeta, en lugar de hacerlo en el centro de los canales como lo hacen otros canales múltiples.
  • El código de identificación 2D sigue el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen máximo de la pipeta.
  • Disponible en 8– y 12– canales que cubren un intervalo de volumen de 0,5 a 300 μl.
Especificaciones
Especificaciones
No
Amarillo
Reusable
Polypropylene
12
No
Pipeta
Ergonómico
6,02 in
12,87 in
1,5 in
0,9 lb
Certified Quality
Autoclavable
Manual
Ergonomic
P12x200L
Pipetman™ L
Non-sterile
De 20 a 200 μl
1 año
15.3 cm
32.7 cm
3.8 cm
Yellow