Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ L
Nueva pipeta multicanal ligera con cierre de volumen que se ha diseñado para adaptarse a la mano de forma natural.
Marca: Gilson™ FA10009
777.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21925" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- El sistema patentado de bloqueo de volumen Gilson garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen durante el pipeteo. –
- El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos.
- El mango rediseñado se adapta de forma natural a tu mano, independientemente del tamaño.
- El diseño interno único aplica una presión uniforme, igual desde cualquier lado de la pipeta, en lugar de hacerlo en el centro de los canales como lo hacen otros canales múltiples.
- El código de identificación 2D sigue el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen máximo de la pipeta.
- Disponible en 8– y 12– canales que cubren un intervalo de volumen de 0,5 a 300 μl.
Especificaciones
No | |
Blanco | |
Reusable | |
Polypropylene | |
8 | |
No | |
Pipeta | |
Ergonómico | |
5,98 in | |
12,83 in | |
1,54 in | |
0,79 lb | |
Certified Quality |
Autoclavable | |
Manual | |
Ergonomic | |
P8x20L | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
De 2 a 20 μl | |
1 año | |
15.2 cm | |
32.6 cm | |
3.9 cm | |
Yellow |