Learn More
Gilson™ Micropipetas mecánicas PIPETMAN™ L
Micropipeta ligera con volumen bloqueable y fuerzas bajas
Marca: Gilson™ FA10005M
298.61 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
La pipeta mecánica combina la legendaria solidez de la PIPETMAN™ Classic con un nuevo diseño de cuerpo y un innovador mecanismo interno para ofrecer la máxima comodidad y exactitud.Disponible en 8 modelos monocanal que cubren el intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml.
- El mango rediseñado se adapta de forma natural a la mano del usuario, independientemente del tamaño
- El sistema de bloqueo de volumen garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen pipeteo
- El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos
- El código de identificación 2D permite realizar un seguimiento sencillo de la información del producto
- Nuevo conjunto de pistón diseñado para mejorar drásticamente las fuerzas de pipeteo y purga
- El nuevo diseño de la forma del eyector de puntas y el mecanismo interno ofrecen fuerzas de expulsión de puntas reducidas al 50 %
Información de órdenes
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
±0,5, ±0,8, ±1,6 μl | |
No | |
Amarillo | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P200L | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
De 20 a 200 μl | |
Transporte de un volumen medido de líquido | |
Expulsor de puntas de acero inoxidable | |
12,6 in | |
4,33 in | |
1,57 in | |
Yellow |
Puntas D200, D300, DF100ST, DF200ST y DF300ST | |
Autoclavable | |
No | |
Punta D-200, D-300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | |
Polipropileno | |
1 | |
No | |
Pipeta mecánica | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
Puntas D200, D300, DF100ST, DF200ST y DF300ST | |
1 año | |
32 cm | |
11 cm | |
4 cm | |
Certified Quality |