Learn More
Gilson™ Kit básico PIPETMAN™
Proporciona mayor comodidad de pipeteo sin comprometer la exactitud ni la precisión. El kit básico Gilson™ PIPETMAN™ es una solución económica para los usuarios de pipetas a diario que se preocupan por la susceptibilidad de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
Marca: Gilson™ F167900
754.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
Proporciona mayor comodidad de pipeteo sin comprometer la exactitud ni la precisión. El kit básico es una solución económica para los usuarios de pipetas a diario que se preocupan por la susceptibilidad de lesiones por movimientos repetitivos (RSI)
. Este kit incluye:
- Tres pipetas PIPETMAN: P20, P200 y P1000 (equipados con eyectores de acero inoxidable)
- Dos tipack PIPETMAN DIAMOND: D200 y D1000 (gradillas de 96 puntas cada una)
- Una guía de Gilson para el manual de pipeteo
- Tres expulsores de puntas de plástico
Especificaciones
Pipeta con desplazamiento de aire manual | |
Pipetman™ | |
Pipeta con desplazamiento de aire manual | |
3 año | |
12,01 in |
Polipropileno | |
Kit de inicio de pipetas | |
Pipeta P20G, P200G, P1000G, más cajas de puntas de calidad PIPETMAN Tip D200, D1000, expulsores de puntas de acero inoxidable y plástico, 3 soportes de pipetas Single™ y guía Gilson para el pipeteado | |
14,37 in | |
4,72 in |