Learn More
Gilson™ Pipetas PIPETMAN™
Ofrece una baja fuerza de pipeteo y purga. La pipeta PIPETMAN™ incluye un expulsor de puntas de plástico o metal clásico.
Marca: Gilson™ F144059M
278.35 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21600kg
Descripción
- El cuerpo (mango) en PVDF minimiza el efecto de calentamiento de las manos durante el pipeteo y es resistente contra los productos químicos agresivos
- La lectura directa del volumen en dígitos decimales ayuda a evitar errores en ajuste de volumen
- Viene con el eyector de punta de plástico o metal clásico
- El eyector de pinzas encaja de forma segura en el cuerpo de la pipeta y ayuda a evitar resbalones con el tiempo
- La junta rediseñada, los muelles de expulsión más ligeros y la grasa de pistón de alta calidad ofrecen una fuerza tan baja como la de 2 Newtons para pipetear
- Grasa de pistón de alta calidad
Características específicas de los modelos:
- Los modelos P2 y P10 incorporan expulsores de punta de doble posición para su uso con las puntas D10 (cortas) y DL10 (largas)
Información de órdenes
Programa de intercambio disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
± 3, ± 4, ± 8 μl | |
No | |
Azul | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P1000G | |
Pipetman™ G | |
Non-sterile | |
De 100 a 1000 μl | |
Punta de D200, D300, DF100ST | |
14,37 in | |
12,01 in | |
4,72 in | |
Blue |
Punta de D200, D300, DF100ST | |
Autoclavable | |
Manual | |
Punta D-200, D-300, DF100ST | |
PVDF y acero inoxidable | |
1 | |
No | |
Pipeta | |
Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas, diseño ligero | |
Expulsor de puntas de acero inoxidable | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Certified Quality |