Learn More
Gibco™ Tripsina-EDTA (0,05%), rojo de fenol
Fabricada con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino
15.80€ - 44.55€
Especificaciones
Quelantes | EDTA |
---|---|
Tipo de célula | Células de mamíferos |
Clasificación | Origen animal |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Reactivo para disociación de cultivo celular |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11590626
|
Gibco™
25300062 |
500 mL |
44.55€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11580626
|
Gibco™
25300054 |
100 mL |
15.80€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Debido a su capacidad digestiva, la tripsina se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario. La concentración de tripsina necesaria para la disociación varía en función del tipo de célula y de los requerimientos experimentales.
- Trazabilidad documentada
- Producción según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
- Prueba de calidad
- En las soluciones se comprueba el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento
- Las materias primas se prueban para detectar radiación con haces de electrones; asimismo, se comprueba si existe contaminación por endotoxinas, VPP, PCV 1/2, micoplasma, bacterias, hongos y virus, y se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad
- La trazabilidad documentada disponible incluye la trazabilidad del lote, los certificados de origen animal, los análisis de lotes, los certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro
Especificaciones
EDTA | |
Origen animal | |
Reactivo para disociación de cultivo celular | |
Rojo de fenol, EDTA | |
270 - 310 mOsm/kg | |
Origen animal |
Células de mamíferos | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ | |
Bioensayo in vitro |