Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Express (1X), rojo fenol
Enzima recombinante, libre de material de origen animal
21.53€ - 369.00€
Especificaciones
Quelantes | EDTA |
---|---|
Tipo de célula | Células de mamíferos |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1X |
Tipo de cultivo | Cultivo celular adherente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10043382
|
Gibco™
12605010 |
100 mL |
21.53€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11568856
|
Gibco™
12605036 |
20 x 100 mL |
369.00€
paquete de 20 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11558856
|
Gibco™
12605028 |
500 mL |
59.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Se utiliza para la disociación de una amplia gama de células de mamíferos adherentes, como CHO, HEK 293, A 529, queratinocitos humanos primarios y células madre embrionarias. TrypLE™ Express escinde los enlaces peptídicos en los lados de terminaciones C de lisina y arginina, y es un sustituto directo de la tripsina. La excepcional pureza aumenta la especificidad y reduce el daño en las células que pueden provocar otras enzimas presentes en algunos extractos de tripsina.
- Delicado con las células
- La pureza aumenta la especificidad debido a la acción de una sola enzima, lo que reduce el daño causado por la disociación de enzimas presentes en algunas preparaciones de tripsina y en otros extractos de proteasa
- Estable a temperatura ambiente durante 24 meses
- Listo para su uso
- Puede sustituir directamente a la tripsina en protocolos existentes.
- Simplemente la dilución inactiva TrypLE Express, lo que evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como suero bovino fetal (SBF).
Envasado sostenible, con bajo consumo energético y menos peligros
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, que cuentan con la certificación ISO 13485 y que están registradas en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
Especificaciones
EDTA | |
Libre de material de origen animal | |
Cultivo celular adherente | |
Reactivo para disociación de cultivo celular | |
Rojo de fenol, EDTA | |
Comprobar y grabar | |
Temperatura ambiente estable | |
Libre de material de origen animal |
Células de mamíferos | |
1X | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Energéticamente eficiente, embalaje sostenible | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente | |
Bioensayo in vitro |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.