Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, HEPES
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa
Marca: Gibco™ 22400089
37.23 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21883" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Requires : Suplementación
Descripción
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Este RPMI se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, HEPES, sin rojo de fenol.
- Contiene agente reductor glutatión, altas concentraciones de vitamina biotina, vitamina B12y PABA
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Células leucémicas | |
1 X | |
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Estéril con filtro | |
Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Uso previsto del producto: Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.