Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, suplemento GlutaMAX™, HEPES
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa.
68.25€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas |
Tipo de célula | Células leucémicas |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11569726
|
Gibco™
72400047 |
500 mL |
68.25€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
A partir de entonces, el medio RPMI 1640 del Roswell Park Memorial Institute ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
- Único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
- Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- Modificado de la siguiente manera: con GlutaMAX™, rojo fenol, HEPES. El medio RPMI 1640 con el suplemento GlutaMAX minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Células leucémicas | |
1 X | |
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Estéril con filtro | |
Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
GlutaMAX, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™, GlutaMAX™ |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.