Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640 (modificación ATCC)
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa.
Marca: Gibco™ A1049101
39.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21883" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.55080kg
Requires : Suplementación
Descripción
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamífero, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
- Único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
- Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- Modificado por la ATCC para contener un alto nivel de glucosa, bajo nivel de bicarbonato sódico, piruvato sódico, HEPES, bajo nivel de L-glutamina y rojo fenol
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (1,5 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-7 % para mantener el pH fisiológico.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El medio RPMI 1640 se fabrica se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2-– 8 °C. Proteger de la luz. Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Células leucémicas | |
1 X | |
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Estéril con filtro | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico bajo | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.