Learn More
Gibco™ Penicilina-estreptomicina (5.000 U/ml)
Para la prevención de la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas
Marca: Gibco™ 15070063
17.70 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
La penicilina fue originalmente purificada a partir de los hongos Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el volumen de la pared celular bacteriana, e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que alteran la pared celular. La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de Streptomyces griseus. Actúa mediante la creación de una unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles.
- Esta solución contiene 5000 unidades/ml de penicilina y 5000 μg/ml de estreptomicina.
Cultivo celular, cultivo celular de mamíferos, cultivo celular primario, cultivo de células T
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C Condiciones de envío: Hielo seco Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos | |
Penicilina-estreptomicina | |
Prevención de la contaminación del cultivo celular |
100X | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Hielo seco |
Seguridad y manipulación
- PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 4-Thia-1-azabicyclo¢3.2.0!heptane-2-carboxylic acid, 3, 3-dimethyl-7-oxo-6-¢(phenylacetyl)amino!-¢2-
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.