Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,2
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Marca:  Gibco™ 20012027
29.63 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12549079
  • 44.45€ / 500 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Formulada sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular
  • Fabricados sin calcio, magnesio y rojo de fenol
  • Sin material de origen animal
  • Está disponible la formulación completa
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Sin piruvato sódico
Blanco
1 X
Solución salina tamponada con fosfatos (PBS)
Solución salina tamponada con fosfato
Embalaje sostenible
7.2
Temperatura ambiente
Líquido
Libre de material de origen animal
Condiciones de almacenamiento: 15 - 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Gibco™
500 mL
Cultivo de células de mamíferos
280 - 320 mOsm/kg
Sin rojo fenol
Estéril con filtro
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.